β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
43410-250MG
43410-1G
43410-5G
SIAL43410-250MGEA
31.1
EUR
SIAL43410-250MG
SIAL43410-1G
SIAL43410-5G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidierte Form (NAD)) Hydrat
Formel:
C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂·H₂O |
MDL Number:
MFCD00036253 CAS-Nummer: 53-84-9 EINECS: 200-184-4 |