Kresolrot Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
M-Clarity™ quality level = MQ100
114480-25G
114480-5G
114480-25GEA
131
EUR
114480-25G
114480-5G
Kresolrot Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Kresolrot Natriumsalz
Formel:
C₂₁H₁₇NaO₅S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001618 CAS-Nummer: 62625-29-0 EINECS: 263-654-8 |