Kresolrot, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
114472-25G 114472-5G
SIAL114472-25GEA 67.9 EUR
SIAL114472-25G SIAL114472-5G
Kresolrot, Sigma-Aldrich®
Kresolrot
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005878
CAS-Nummer: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2