Kresolrot
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05225.0005 1.05225.0025
1.05225.0005EA 116 EUR
1.05225.0005 1.05225.0025
Kresolrot
Kresolrot
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005878
CAS-Nummer: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 290 °C decomposes
Molar Mass 382.43 g/mol
Bulk Density 600 - 620 kg/m3