m-Kresolpurpur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
857890-10G 857890-1G 857890-5G
SIAL857890-10GEA 104 EUR
SIAL857890-10G SIAL857890-1G SIAL857890-5G
m-Kresolpurpur, Sigma-Aldrich®
m-Kresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₈O₅S
MDL Number: MFCD00005871
CAS-Nummer: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6