Ölrot O
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12989.14
A12989.22
A12989.A1
A12989.14EA
31.3
EUR
A12989.14
A12989.22
A12989.A1
Ölrot O
Ölrot O
CAS No.: 1320-06-5
Molecular Formula: C26H24N4O
Formula Weight: 408.51
Melting Point: ca 166° dec.
Beilstein Reference: 3491382
MDL No.: MFCD00003898
Formel:
C₂₆H₂₄N₄O Schmelzpunkt: ∼ 166 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003898 CAS-Nummer: 1320-06-5 EINECS: 215-295-3 |