2-Desoxy-2-fluor-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
M-Clarity™ quality level = MQ300
F5006-100MG F5006-25MG
SIALF5006-100MGEA 1040 EUR
SIALF5006-100MG SIALF5006-25MG
2-Desoxy-2-fluor-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Formel: C₆H₁₁FO₅
MDL Number: MFCD00077527
CAS-Nummer: 29702-43-0