5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B25731.03 B25731.06
B25731.03EA 99.8 EUR
B25731.03 B25731.06
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin
Purity: 97% CAS No.: 436799-32-5 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 39-40° Boiling Point: 76-78°/18mm MDL No.: MFCD06657686
Formel: C₆H₃BrF₃N
Siedepunkt: 76…78 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657686
CAS-Nummer: 436799-32-5