(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~10,000, 6 cP, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
423238-100G 423238-25G
SIAL423238-100GEA 135 EUR
SIAL423238-100G SIAL423238-25G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), M.W. ~10,000, 6 cP, Sigma-Aldrich®
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose)
Formel: C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL Number: MFCD00131360
CAS-Nummer: 9004-65-3