(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 15 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methocel K100, Hydroxypropyl methyl cellulose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
09963-100G 09963-25G
SIAL09963-100GEA 177 EUR
SIAL09963-100G SIAL09963-25G
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 15 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose)
Formel: C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL Number: MFCD00131360
CAS-Nummer: 9004-65-3