Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
492016-100 492016-1000 492016-500
492016-100EA 105 EUR
492016-100 492016-1000 492016-500
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40), Millipore®
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132851
CAS-Nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6