Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
492018-50 492018-500
492018-50EA 141 EUR
492018-50 492018-500
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS-Nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6