L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
269107-25G
269107-5G
SIAL269107-25GEA
173
EUR
SIAL269107-25G
SIAL269107-5G
L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH), Sigma-Aldrich®
L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH)
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 131.2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00064218 CAS-Nummer: 20859-02-3 |