L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
297780050 297780250
ACRO297780050EA 94.9 EUR
ACRO297780050 ACRO297780250
L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH) 99%
L(-)-tert-Leucin (H-Tle-OH)
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 131.2 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064218
CAS-Nummer: 20859-02-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
TLC ≤0.5 % Other substances
Specific optical rotation +6.9° to +7.5° (20°C, 589 nm) (c=4, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm