2-Amino-6-brompurin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21629.06
B21629.03
B21629.06EA
238
EUR
B21629.06
B21629.03
2-Amino-6-brompurin 98%
2-Amino-6-bromopurine
Purity: 98%
CAS No.: 82499-03-4
Molecular Formula: C5H4BrN5
Formula Weight: 214.02
Melting Point:
Formel:
C₅H₄BrN₅ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01321309 CAS-Nummer: 82499-03-4 |