Cytidin
Lieferant: Roth Carl
0717.1 0717.2
ROTH0717.1EA 49.4 EUR
ROTH0717.1 ROTH0717.2
Cytidin
Cytidin
Formel: C₉H₁₃N₃O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006545
CAS-Nummer: 65-46-3
EINECS: 200-610-9