6-Chinolinol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Quinolin-6-ol, 6-Hydroxyquinoline

M-Clarity™ quality level = MQ100

304484-25G 304484-5G
SIAL304484-25GEA 53.2 EUR
SIAL304484-25G SIAL304484-5G
6-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
6-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047611
CAS-Nummer: 580-16-5
EINECS: 209-454-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR