Lanthan, Verbindung mit Nickel (1:5) ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Lanthanum nickel

89133.06 89133.14
89133.06EA 98.9 EUR
89133.06 89133.14
Lanthan, Verbindung mit Nickel (1:5) ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lanthan, Verbindung mit Nickel (1:5)

Purity: 99.5% CAS No.: 12196-72-4 Molecular Formula: LaNi5 Physical Form: Intermetallic, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00198177

Formel: LaNi₅
Molekulargewicht: 432.36 g/mol
MDL Number: MFCD00198177
CAS-Nummer: 12196-72-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR