Mehrstufen-Probenehmer
Lieferant: Sampling Systems
1210A-600 1210A-1000 1210A-1500 1210B-1000 1210K-1000 1210A-300 1210A-2000 1210K-1500 1210K-2000
SAMP1210A-600EA 996 EUR
SAMP1210A-600 SAMP1210A-1000 SAMP1210A-1500 SAMP1210B-1000 SAMP1210K-1000 SAMP1210A-300 SAMP1210A-2000 SAMP1210K-1500 SAMP1210K-2000
Mehrstufen-Probenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Diese Mehrstufen-Probenehmer haben eine robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl und eignen sich zur Probenentnahme von frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern.
  • Mehrstufige Probenehmer
  • Querschnittstyp
  • Mit oder ohne Flaschenhalter
Für die Entnahme einer großvolumigen Querschnittsprobe aus einem Behälter.
Bestellinformation: Probenentnahmeflaschen (zur Verwendung mit dem Probenehmer mit Flaschenhalter) sowie Reinigungsbürsten können separat bestellt werden.