Umkehrphasenchromatographie-Säulen, ODP2 HP
Lieferant: Resonac
F6714010 F6714011 F7622004 F7622005 F7622002 F7622001 F7622003
554-2903EA 461 EUR
554-2903 554-2904 554-2946 554-2947 554-2944 554-2943 554-2945
Umkehrphasenchromatographie-Säulen, ODP2 HP
Chromatographiesäulen
Bietet eine beinahe doppelt so große theoretische Bodenzahl verglichen mit gängigen Polymer-basierten Umkehrphasensäulen.
  • Die Säule bietet eine verbesserte Retention von hochpolaren Substanzen im Vergleich zur ODS Säule
  • Geeignet für die Umkehrphasen-Analyse von kleinen Molekülen wie pharmazeutischen Verbindungen in Gegenwart einer Proteinmatrix
  • Ideal für LC/MS-Analysen von hochpolaren Verbindungen