Brutschränke mit natürlichem Luftwechsel, Heratherm® General Protocol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
51028131 51028132 51028130
390-0468EA 2500 EUR
390-0468 390-0469 390-0467
Brutschränke mit natürlichem Luftwechsel, Heratherm® General Protocol
Brutschränke Standard-Brutschränke
Heratherm® General Protocol Brutschränke verfügen über einen glatten Edelstahl-Innenbehälter mit einer inneren Glastür, wodurch Proben ohne Beeinflussung der Temperaturkonstanz beobachtet werden können. Sie bieten so einen sanften Luftstrom und minimale Austrocknung. Diese Einheiten werden für zahlreiche Routineanwendungen im Labor in pharmazeutischen und medizinischen Labors, Lebensmittel- und Forschungslabors und für die Mikrobiologie und die Hefekultivierung empfohlen. Die Einheiten haben eine einfache Kalibrierungsroutine und bieten dank automatischem Überhitzungsalarm vermehrte Sicherheit für Proben und Inkubator.
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit großer Vakuumfluoreszenzanzeige für einfache Temperatureinstellung
  • Flexibles Halterungssystem für Einschübe ermöglicht das Entfernen von Einschüben per Fingerklick, wodurch ein einfaches Reinigen der Kammer gewährleistet ist
  • Die Modelle enthalten standardmäßig eine RS232-Schnittstelle
  • Einheiten können aus Platzgründen aufeinander gestapelt werden; Werkzeuge oder Stapelvorrichtungen sind nicht erforderlich
Lieferumfang: Wird mit zwei perforierten Einlegeböden aus Edelstahl geliefert. Eine Reihe von Optionen und Zubehör sind erhältlich. Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage.