Adapter, Erweiterung
Lieferant: witeg Labortechnik
0.510.003 0.510.000 0.510.019
WITG0.510.003EA 13.5 EUR
WITG0.510.003 WITG0.510.000 WITG0.510.019
Adapter, Erweiterung
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Erweiterungsadapter.
Zertifizierungen: Gemäß DIN 12257