Reinraum-Wischtücher, steril, Vertex®
Lieferant: Texwipe
TX3042 TX3049 TX3221
115-1413EA 245 EUR
115-1413 115-1411 115-2508
Reinraum-Wischtücher, steril, Vertex®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
Vertex® Wischtücher sind die saubersten und am strengsten qualitätsgeprüften Reinraum-Wischtücher mit der höchsten gleichbleibenden Qualität.
  • Vierteljährliche Agar-Overlay- und LAL-Tests garantieren, dass die Wischtücher keine zytotoxischen auswaschbaren Stoffe abgeben und nicht pyrogen sind
  • Erfüllen den SAL (Sterility Assurance Level) von 10⁻⁶
  • Weiches Material für empfindliche Oberflächen oder Anwendungen
Wischtücher mit hoher Sorptionskraft: Die Wischtücher aus 100% Endlosfilament-Polyester-Maschenware werden in den USA aus fabrikneuen Lagerbeständen in der vollautomatisierten Vertex® Produktionseinrichtung von Texwipe hergestellt. Das spezielle Design der Wischtücher sorgt für eine weiche Griffigkeit und hohe Saugfähigkeit.
Mikrodenier Wischtücher: Diese Wischtücher aus 100% doppelt genähtem Polyester-Mikrodenier werden in den USA im Vertex®-Herstellungsprozess von Texwipe hergestellt. Das Mikrodenier-Garn verfügt über vier Mal mehr Filamente und die doppelte Oberfläche im Garnpaket im Vergleich zu Wischtüchern aus Polyester. Dies erhöht die Abwischeffizienz und sorgt für einen weichen Griff. Das Tuch hinterlässt keine Barriereschicht und kann mehr Partikel innerhalb des Faserbündels aufnehmen.
Farbe: Weiß
Verpackung: Hergestellt und dreifach verpackt in einer Umgebung der ISO-Klasse 3.
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.