Uridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
U3003-50G
U3003-5G
SIALU3003-50GEA
565
EUR
SIALU3003-50G
SIALU3003-5G
Uridin, Sigma-Aldrich®
Uridin
Formel:
C₉H₁₂N₂O₆ Molekulargewicht: 244.20 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006526 CAS-Nummer: 58-96-8 EINECS: 200-407-5 |