Cytidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
C122106-10G
C122106-1G
SIALC122106-10GEA
80.5
EUR
SIALC122106-10G
SIALC122106-1G
Cytidin, Sigma-Aldrich®
Cytidin
Formel:
C₉H₁₃N₃O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006545 CAS-Nummer: 65-46-3 EINECS: 200-610-9 |