Cytidin freie Base, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
02101459.5
0210145910
0210145980
0210145905
ICNA02101459.5EA
38.5
EUR
ICNA02101459.5
ICNA0210145910
ICNA0210145980
ICNA0210145905
Cytidin freie Base, weißes Pulver
Cytidin
Soluble in water.
Formel:
C₉H₁₃N₃O₅ Schmelzpunkt: 208…218 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006545 CAS-Nummer: 65-46-3 EINECS: 200-610-9 |