Guanosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6264-1G G6264-25G G6264-5G
SIALG6264-1GEA 23.3 EUR
SIALG6264-1G SIALG6264-25G SIALG6264-5G
Guanosin, Sigma-Aldrich®
Guanosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010182
CAS-Nummer: 118-00-3
EINECS: 204-227-8