AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid), Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
76307-100MG 76307-500MG 76307-1G
76307-100MGEA 107 EUR
76307-100MG 76307-500MG 76307-1G
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid), Supelco®
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Molekulargewicht: 239.69 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=846460b7a7e9c74a0f0745dd3b3362950490e0ae&vid=9550947342b3fd3e935d9ef8f10b1d6a48956bb7&prid=web&clid=SAPDAM