AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
A154.1 A154.2
ROTHA154.1EA 87.5 EUR
ROTHA154.1 ROTHA154.2
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II