trans-Zimtsäurenitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
B25503.22
B25503.14
B25503.22EA
132
EUR
B25503.22
B25503.14
trans-Zimtsäurenitril 97%
trans-Zimtsäurenitril
Purity: 97%
CAS No.: 1885-38-7
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.6020
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 253-254°
MDL No.: MFCD00001930
Formel:
C₉H₇N Siedepunkt: 253…254 °C Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.029 Flammpunkt: 126 °C (259 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001930 CAS-Nummer: 4360-47-8 EINECS: 217-552-5 |