trans-Zimtsäurenitril überwiegend trans 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
110380250 110381000 110380050
ACRO110380250EA 54.1 EUR
ACRO110380250 ACRO110381000 ACRO110380050
trans-Zimtsäurenitril überwiegend trans 97%
trans-Zimtsäurenitril
Formel: C₉H₇N
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1.02 g/cm³
Flammpunkt: 126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001930
CAS-Nummer: 1885-38-7
EINECS: 224-441-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≤10 % (cis-Cinnamonitrile)