AMPSO Natriumsalz
Lieferant: Roth Carl
7014.1 7014.2
ROTH7014.1EA 67.9 EUR
ROTH7014.1 ROTH7014.2
AMPSO Natriumsalz
AMPSO Natriumsalz
Formel: C₇H₁₆NNaO₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067500
CAS-Nummer: 102029-60-7