N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T0807-25G T0807-5G
SIALT0807-25GEA 624 EUR
SIALT0807-25G SIALT0807-5G
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
Formel: C₁₉H₄₁NO₃S
Molekulargewicht: 363.5988 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036910
CAS-Nummer: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9