N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
693017-100
693017-25
693017-5
693017-500GM
693017-100EA
2160
EUR
693017-100
693017-25
693017-5
693017-500GM
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14), Millipore®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
Formel:
C₁₉H₄₁NO₃S Molekulargewicht: 363.5988 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036910 CAS-Nummer: 14933-09-6 EINECS: 239-003-9 |