N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
40232-50G
40232-250G
SIAL40232-50GEA
247
EUR
SIAL40232-50G
SIAL40232-250G
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12), Sigma-Aldrich®
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
Formel:
C₁₇H₃₇NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036909 CAS-Nummer: 14933-08-5 EINECS: 239-002-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |