N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
Lieferant: G Bioscienes
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
DG054
DG055
DG054EA
135
EUR
DG054
DG055
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
Formel:
C₁₅H₃₃NO₃S Molekulargewicht: 307.4924 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036908 CAS-Nummer: 15163-36-7 |