Betain Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14633.0100 8.14633.1000
8.14633.0100EA 35.9 EUR
8.14633.0100 8.14633.1000
Betain Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Betain Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Molekulargewicht: 153.61 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011903
CAS-Nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 647 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 153.61 g/mol
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C