Betain, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B2629-100G B2629-50G B2629-1KG
SIALB2629-100GEA 61.5 EUR
SIALB2629-100G SIALB2629-50G SIALB2629-1KG
Betain, Sigma-Aldrich®
Betain
Formel: C₅H₁₁NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012123
CAS-Nummer: 107-43-7
EINECS: 203-490-6