Betain Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B2754-1KG
B2754-500G
SIALB2754-1KGEA
535
EUR
SIALB2754-1KG
SIALB2754-500G
Betain Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Betain Monohydrat
Formel:
C₅H₁₁NO₂·1H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150010 CAS-Nummer: 590-47-6 EINECS: 203-490-6 |