Betain Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
14300-100G 14300-500G
SIAL14300-100GEA 56.5 EUR
SIAL14300-100G SIAL14300-500G
Betain Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Betain Monohydrat
Formel: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150010
CAS-Nummer: 590-47-6
EINECS: 203-490-6