4-Hydroxybenzolsulfonsäure 65% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
171506-1L
171506-250ML
SIAL171506-1LEA
197
EUR
SIAL171506-1L
SIAL171506-250ML
4-Hydroxybenzolsulfonsäure 65% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Formel:
C₆H₆O₄S Molekulargewicht: 174.17 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00673723 CAS-Nummer: 98-67-9 EINECS: 202-691-6 UN-Nummer: 1803 ADR: 8 II |