Lithiumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L7026-100ML L7026-1L L7026-500ML
SIALL7026-100MLEA 120 EUR
SIALL7026-100ML SIALL7026-1L SIALL7026-500ML
Lithiumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molekulargewicht: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382
Schmelzpunkt: 614
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550