Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 98-101% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
E107-100GEA 113 EUR
E107-100G E107-500G
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 98-101% ACS
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Calcium <0.005%
Heavy Metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.005%
pH (5%, Water) @25°C 3.5 - 6
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 101%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.005%
Zinc ≤0.005%