Flammhemmender Parka, Hasnon 3085
Lieferant: SIOEN
3085/B75/S 3085/B75/M 3085/B75/L 3085/B75/1XL 3085/B75/2XL
113-7091EA 317 EUR
113-7091 113-7090 113-7089 113-7086 113-7087
Flammhemmender Parka, Hasnon 3085
Arbeitskleidung
Multifunktionaler Parka aus Siopor FR AST, einem Polyester-Gewebe mit FR PU-Beschichtung und AST. Das Gewebe verfügt über eine wasserabstoßende Ausrüstung an der Außenseite und eine wasserdampf-durchlässige Beschichtung an der Innenseite. Mit bandverschweißten Nähten.
  • Festes, flammhemmendes Baumwoll-Futter
  • Hoher Tragekomfort, geschmeidig, reißfest
  • Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • Zwei eingesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Zwei aufgesetzte Taschen, Handytasche, Napoleontasche, zwei Badge-Laschen
  • Rund eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • Gummizug im Rücken und Kordelzug im Untersaum
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 13034 (Typ PB/6), EN 531, EN 14116, EN 1149-5, EN 343