Warnschutz-Westen, Solaka
Lieferant: SIOEN
9052APCFC3XL 9052APCFY3XL 9052APECFC1M 9052APECFY1M
SIOE9052APCFC3XLEA 14.4 EUR
SIOE9052APCFC3XL SIOE9052APCFY3XL SIOE9052APECFC1M SIOE9052APECFY1M
Warnschutz-Westen, Solaka
Arbeitskleidung
Weste aus 100 % Polyester-Mesh, mit Reflexstreifen.
  • Gesteppte Nähte
  • V-Halsausschnitt
  • Reißverschluss
Rückenlänge: 70 cm
Gewicht: 120 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 2)
GO/RT 3279 (nur Orange)