Kühlhaus-Latzhose, Victoria
Lieferant: ORBIT
FZTS FZTM FZTL FZT1XL FZT2XL FZT3XL FZT4XL
ORBTFZTSEA 165 EUR
ORBTFZTS ORBTFZTM ORBTFZTL ORBTFZT1XL ORBTFZT2XL ORBTFZT3XL ORBTFZT4XL
Kühlhaus-Latzhose, Victoria
Arbeitskleidung
Isolierende Kälteschutz-Hose für den Einsatz in kalten Umgebungen und Kühlhäusern.
  • Verstellbare Hosenträger
  • Mit Knietaschen
  • Je ein Reflexstreifen am Hosenbeinende
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe 4XL + 25%
Zertifizierungen: EN 340, EN 342:2004