Vinylhandschuhe, Nitras® VINYL P / VINYL PF
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
8101S 8101M 8101L 8101XL
ASAS8101SEA 0 EUR
ASAS8101S ASAS8101M ASAS8101L ASAS8101XL
Vinylhandschuhe, Nitras® VINYL P / VINYL PF
Handschuhe
Einweghandschuhe aus 100 % Vinyl.
  • Puderfrei oder gepudert erhältlich
  • Mit Rollrand
  • In praktischer Spenderbox verpackt
Zertifizierungen: EN 455; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt