Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, TX 300
Lieferant: ATLAS - the shoe company
80036 80037 80038
114-4698EA 0 EUR
114-4698 114-4699 114-4700
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, TX 300
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuhe aus gelochtem geölten Nubukleder (fettbehandeltes Rindsleder) mit atmungsaktivem aktiv-X® Funktionsfutter, auswechselbarer Klima-Komfort®-Einlegesohle und SN-Leichtlaufsohle (3,0-mm-Profil, öl-, säure- und benzinbeständig, antistatisch, hitzebeständig bis 170 °C).
  • Funktionsinnenfutter sorgt für hervorragende Feuchtigkeitsableitung
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Einlegesohle, dämpfende Komfort-Zwischensohle aus MPU, dynamisches Laufsohlensystem
  • Komfortzwischensohle bietet entlastende Fersendämpfung, integrierte Mittelfuß-Unterstützung und optimale Vorfußdämpfung
  • Sohle mit sehr guter Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
  • Mit Sicherheitsreflektoren
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
Farbe: Schwarz
Farbe: Schwarz