Warnschutz-Regenparka, Skollfield 209A
Lieferant: SIOEN
209A/065/S 209A/065/M 209A/065/L 209A/065/2XL 209A/065/3XL 209A/279/S 209A/279/M 209A/279/L 209A/279/2XL 209A/279/3XL 209A/717/S 209A/717/M 209A/717/L 209A/717/2XL 209A/717/3XL 209A/065/1XL 209A/279/1XL 209A/717/1XL 209A/320/M 209A/320/L 209A/320/1XL 209A/320/2XL 209A/320/3XL 209A/320/S
113-07103EA 181 EUR
113-07103 113-07102 113-07101 113-07090 113-07091 113-07106 113-07105 113-07104 113-07094 113-07095 113-07112 113-07111 113-07110 113-07098 113-07099 113-07092 113-07096 113-07100 113-07108 113-07107 113-07109 SIOE209A/320/2XL SIOE209A/320/3XL SIOE209A/320/S
Warnschutz-Regenparka, Skollfield 209A
Arbeitskleidung
Wasserdichte Jacke aus Siopor®-Ultra-Gewebe: 100 % Polyester-Gewebe mit PU-Beschichtung. Mit bandverschweißten Nähten. Die herausnehmbare Steppweste mit festem Futter hat abnehmbare Ärmel, mehrere Taschen und Strickbündchen am Ärmelende.
  • Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen
  • Reißverschluss unter Kletttbandpatte
  • Zwei eingesetzte Taschen, Napoleontasche, Innentasche
  • Kimono Ärmel, elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte
  • Kordelzug in der Taille
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 195 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (3-2); EN 343 (3-3)
Nur herausnehmbare Steppweste: EN 14058 (2XXXX)