Sicherheitshelme, Vision
Lieferant: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S10EYA S10ERA S10BA S10RA S10WA S10YA
111-0875EA 0 EUR
111-0875 111-0873 111-1316 111-1317 111-1318 111-1319
Sicherheitshelme, Vision
Schutzhelme Schutzhelme
Leichter, komfortabler und moderner Schutzhelm mit fest integriertem, klappbarem Gesichtsschutz zum Schutz vor Augenverletzungen. Helmschale aus schlagfestem ABS-Kunststoff.
  • Korrekturbrillen können bequem unter dem Visier getragen werden
  • Sechspunkt-Innenhalterung aus Terylen
  • Vorderes Schweißband aus Hydroflock
  • Mit erhöhter Seitensteifigkeit (zusätzlicher seitlicher Deformitätstest)
  • Leicht austauschbares, transparentes Schutzvisier aus Polycarbonat, Gewicht: 30 g
  • Mit Standard-Schiebekopfband oder Drehratsche
Größe 510 – 630 mm, 520 – 630 mm mit Ratsche
Gewicht: 495 g einschließlich Innenhalterung
Helm: EN 397; Integriertes Visier: EN 166
Zertifizierungen: Helm: EN 397; Integriertes Visier: EN 166
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen